Learn More
Magnesiumcarbonat-Basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15666060 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15666060 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15666060 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 630621KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Purum p.a., schwer, ≥ 40 % (MgO)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumkarbonat basisch
CAS 39409-82-0
Menge 1 kg
Summenformel C4H10Mg5O18
Strukturformel MgCO3
MDL-Nummer MFCD00149783
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Pentamagnesium(2+)-Tetrahydrat-Dihydroxid-Tetracarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 467.63
Formelmasse 84.31 mol
Reinheit (%) ≥40 % (MgO)