Learn More
Magnesiumcarbonat-Basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15681240 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15681240 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15681240 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 131171KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. EUR., E504, leicht, Pulver (leicht), 40 bis 45 % Mg (MgO) als Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumkarbonat basisch
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP
CAS 39409-82-0
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Summenformel C4H10Mg5O18
Strukturformel MgCO3
MDL-Nummer MFCD00149783
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC-Name Pentamagnesium(2+)-Tetrahydrat-Dihydroxid-Tetracarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 467.63
Formelmasse 84.31 mol
Güte puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 bis 45 % Mg (als MgO), basisch