Learn More
Magnesiumcarbonat, basisch, leicht, zur Analyse, 40.0 bis 45.0 % Magnesiumoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10246410 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10246410 1 kg Kunststofftrommel 1 Kilogramm
10403705 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10246410 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211070010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39409-82-0
Summenformel C4H10Mg5O18
Molekulargewicht (g/mol) 467.63
MDL-Nummer MFCD00149783
InChI-Schlüssel YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
IUPAC-Name Pentamagnesium(2+)-Tetrahydrat-Dihydroxid-Tetracarbonat
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium carbonate basic, light
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel Mg(OH)2·5H2O
Merck Index 15, 5724
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 121.41
Reinheit (%) 40.0 to 45.0% (MgO)
Güte Analytisch
Verpackung Kunststofftrommel
Relative Dichte 2.16
Dichte 2.1600g/mL