Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumcarbonat-Hydroxid Pentahydrat
Artikelnummer. 12695137 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12695137 500 g 500 Gramm
12604175 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12695137 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 448045000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56378-72-4 | C4H12Mg5O19 | 485.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56378-72-4
Summenformel C4H12Mg5O19
Molekulargewicht (g/mol) 485.65
MDL-Nummer MFCD00149784
InChI-Schlüssel SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Synonym acmc-20akln, ksc492i1t, magnesium carbonate hydroxide pentahydrate, light, magnesium hydrogen carbonate hydroxide-water 1/1/1/5
IUPAC-Name pentamagnesium(2+) pentahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
Schmelzpunkt 350.0°C
Menge 500 g
Strukturformel Mg(OH)2·5H2O
Formelmasse 485.69
Reinheit (%) 40.0 to 43.5% (Magnesium o)
Güte Biochemie