Learn More
Magnesiumcarbonathydroxid-Pentahydrat, leicht, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497515 250 g 250 Gramm
15477515 1000 g 1000 Gramm
15487515 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497515 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18070.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56378-72-4 | C4H12Mg5O19 | 485.65 g/mol
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumcarbonathydroxid-Pentahydrat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Säuren. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56378-72-4
Summenformel C4H12Mg5O19
Molekulargewicht (g/mol) 485.65
MDL-Nummer MFCD00149784
InChI-Schlüssel SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Synonym acmc-20akln, ksc492i1t, magnesium carbonate hydroxide pentahydrate, light, magnesium hydrogen carbonate hydroxide-water 1/1/1/5
IUPAC-Name pentamagnesium(2+) pentahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
Namenshinweis light
Menge 250 g
Dichte 2.16
Strukturformel 4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and acids. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 485.65 (395.58 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%