Learn More
Magnesiumchlorid, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404799
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404799 50 mL 50 Milliliter
15414799 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62411.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85 €
    54.65 € / 50 Milliliter
    Sparen 9.20 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Magnesium chloride, 1M aq. soln., sterile is used as an excellent magnesium ion source for synthesis and biology research. Magnesium chloride is widely used to supply the magnesium ion in various molecular biology applications, including PCR reactions and buffers. It was used to prepare buffer to lyse cells for immunoprecipitation1 and to prepare serum-free medium for electrophysiological studies of rat brain slice cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumchlorid, 1 M wässrige Lösung, steril, wird als hervorragende Magnesium-Ionenquelle für die Synthese- und Biologieforschung verwendet. Magnesiumchlorid wird häufig zur Einbringung von Magnesiumionen in verschiedene molekularbiologische Anwendungen, einschließlich PCR-Reaktionen und Puffern, verwendet. Es wurde verwendet, um Puffer zur Lyse von Zellen für die Immunpräzipitation1 vorzubereiten und um serumfreies Medium für elektrophysiologische Studien von Rattenhirnschichtkulturen vorzubereiten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (542 mg/ml bei 20 °C), Alkohol, Methanol (15.5 g/100 g bei 0 °C) und Ethanol (3.61 g/100 g bei 0 °C).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Sehr hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel Cl2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
MDL-Nummer MFCD00011106
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Strukturformel MgCl2
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (542mg/ml at 20°C),alcohol,methanol (15.5g/100g at 0°C),and ethanol (3.61g/100g at 0°C).
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
Formelmasse 95.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.