Learn More
Melford Magnesiumchlorid-2M-Lösung
Artikelnummer. 30018487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018487 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018487 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. M2450050.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lieferung in 5 x 10 ml.
Lieferung in 5 x 10 ml. Steril filtriert bis 0,22 μm.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Chloride 2 M Solution
CAS 7786-30-3
Menge 50 mL
Summenformel MgCl2