Learn More
Magnesiumchlorid wasserfrei, TRC
Artikelnummer. 30472064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30472064 500 g 500 Gramm
30476435 25 g 25 Gramm
30471123 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30472064 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM110333500G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel MgCl2
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
Synonym Aerotex Accelerator MX, C-TEK, Catalyst G, Ekimac, FIX-Mg, Freecat MX, HMC 23D, Magnesium Dichloride, Magnesium(II) Chloride, Magnogene, NSC 529832, Soft Wafer, TMT 2, TMT 4, White Nigari, White Nigari NS
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
SMILES [Mg+2].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Chloride anhydrous
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formelmasse 93.9227