Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 12635097 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Product Code. Menge unitSize
12635097 5 kg 5 Kilogramm
12625097 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Product Code. 12635097
Brand: Thermo Scientific Acros 447700050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 117.0°C
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 101% (Complexometry)
Strukturformel MgCl2·6H2O
Merck Index 15,5726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 203.31
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein