Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, ≥99.0 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15607920 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15607920
Marke: Honeywell Research Chemicals M0250500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumchloridhexahydrat
Schmelzpunkt 117 °C
Farbe Farblos
pH 5.0 bis 6.5 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Strukturformel MgCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 203.3 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.57 g/cu.cm bei 20 °C