Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10463351 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10463351 500 g Kunststoffflasche -
10175753 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10463351 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 413415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.45 €
    50.65 € / 500 Gramm
    Sparen 9.80 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Chloride Hexahydrate
Schmelzpunkt 117°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Hinweise zur Zersetzung >106°C
Strukturformel MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Formelmasse 203.31
Reinheit (%) 99.0 to 102.0% (Complexometry)
Güte ACS-Reagenz