Learn More
Magnesium chloride hexahydrate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10785921 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10785921 250 g 250 Gramm
10795921 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10785921
Marke: JT Baker 0162.0250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Meets ACS Specifications
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1412°C (1013 hPa)
Schmelzpunkt 117°C
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 102.0%
Dichte 1.57 g/cm³ (25°C)