Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
6 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15671260 1 kg 1 Kilogramm
15681260 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15601270 6 x 1 kg 6 Stück
15691260 6 kg 6 Kilogramm
15611270 6 x 2.5 kg 6 Stück
5 options
Artikelnummer. 15671260
Marke: Honeywell-Fluka 131521KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von BP, FCC, Europäisches Arzneibuch, E511, ≤ 0.0001 % Al, 99 bis 101 %,
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumchloridhexahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel MgCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 203.3 mol
Reinheit (%) 99 bis 101 %
Güte puriss.