Learn More
Magnesiumethoxid, Mg 21-22 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397847 250 g 250 Gramm
11387847 50 g 50 Gramm
11307857 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014264.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2414-98-4 | C4H10MgO2 | 114.427 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2414-98-4
Summenformel C4H10MgO2
Molekulargewicht (g/mol) 114.427
MDL-Nummer MFCD00009060
InChI-Schlüssel XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
PubChem CID 164963
IUPAC-Name Magnesium;Ethanolat
SMILES CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium ethoxide
Schmelzpunkt 270°C (decomposition)
Farbe Weiß
Dichte 1.01 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel Mg(OCH2CH3)2
Menge 250 g
UN-Nummer UN3205
Beilstein 3678841
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 114.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mg 21 bis 22 %
Physikalische Form granular