Learn More
Magnesiumfluorid, optischer Gütegrad, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391628
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11391628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011021.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Magnesium fluoride finds application in optics, that are also used in space telescopes. It is also used in the electrolysis of aluminum ore and anti-reflective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-40-6
Summenformel F2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 62.30
MDL-Nummer MFCD00011108
InChI-Schlüssel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium fluoride
Schmelzpunkt 1261°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Zerbrochene Kristalle
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,5665
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in nitric acid but insoluble in ethanol.
Formelmasse 62.3
Reinheit (%) 99.9%
Güte Optisch
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.35-1.38
Dichte 3.148 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium fluoride, Optical Grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Magnesium fluoride hydrate