Learn More
Magnesiumfluorid, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305057
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305057 2 g -
11325057 10 g 10 Gramm
11315057 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040755.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Used in optics, space telescopes. Most commonly used on the surfaces of optical elements as inexpensive anti-reflective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-40-6
Summenformel F2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 62.30
MDL-Nummer MFCD00011108
InChI-Schlüssel ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium fluoride
Schmelzpunkt 1261°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel MgF2
Merck Index 14,5665
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,nitric acid. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 62.3
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.35-1.38
Dichte 3.148 g/mL