Learn More
Magnesiumfolie, 1.0 mm (0.04 in.) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11328568 25 x 25 mm 25 Millimeter
11400321 50 x 50 mm 1 Stück
11318568 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11328568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040604.FF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium foil
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.1g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1869
Reinheit (%) 99.9%