Learn More
Magnesiumgluconat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16524294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16524294 100 g 100 Gramm
16514294 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16524294 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464831000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 336879-53-9 | C12H24MgO15 | 432.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 336879-53-9
Summenformel C12H24MgO15
Molekulargewicht (g/mol) 432.61
MDL-Nummer MFCD00150971
InChI-Schlüssel IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMILES O.[Mg++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium gluconate hydrate
Schmelzpunkt 169.7°C to 171.9°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 9.6 g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 414.61