missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesiumgluconat-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7214516 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16514294

Marke: Thermo Scientific Acros 464830250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 336879-53-9 | C12H24MgO15 | 432.61 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 336879-53-9
Summenformel C12H24MgO15
Molekulargewicht (g/mol) 432.61
MDL-Nummer MFCD00150971
InChI-Schlüssel IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMILES O.[Mg++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Magnesium gluconate hydrate
Schmelzpunkt 169.7°C to 171.9°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 9.6 g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 414.61

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt