Learn More
Magnesiumhydrogenphosphat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452437
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11452437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14279.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7782-75-4 | H7MgO7P | 174.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-75-4
Summenformel H7MgO7P
Molekulargewicht (g/mol) 174.33
MDL-Nummer MFCD00150390
InChI-Schlüssel OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
IUPAC-Name Magnesium(2+) Trihydrat Wasserstoffphosphat
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Menge 250 g
Merck Index 14,5681
Formelmasse 174.34 (120.28 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.13