Learn More
Magnesiumhydrogenphosphat-Trihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium hydrogen phosphate trihydrate |
| Menge | 250 g |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Complexometry) |
| Strukturformel | MgHPO4·3H2O |
| Löslichkeitsinformationen | (0.1 M in 5 M HCl) Clear colorless |
| Formelmasse | 174.34 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Güte | Biochemie |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Relative Dichte | 2.13 |
| Mehr anzeigen |