Learn More
Magnesium-L-Aspartat-Salz, TRC
Artikelnummer. 30481728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481728 25 g 25 Gramm
30478188 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM11041825G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18962-61-3
Summenformel C8H12MgN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 288.49
Synonym Magnesium L-Aspartic Acid Salt, (T-4)-Magnesate(2-) bis[L-Aspartato(2-)-N,O1]-dihydrogen, (T-4)-Magnesate(2-) bis[L-Aspartato(2-)-kN,kO1]-dihydrogen, Magnesium Complex L-Aspartic Acid, Asmag, Asmag 300, Magnesium L-Aspartate, Magnesium Aspartate, Magnesium Hydroaspartate
IUPAC-Name Magnesium; (3S)-3-amino-4-hydroxy-4-oxobutanoat
SMILES [Mg+2].N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium L-Aspartate Salt
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
Formelmasse 288.0444