Learn More
Magnesium-Lactat-Trihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388128 100 g 100 Gramm
11368128 25 g 25 Gramm
11378128 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039369.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18917-96-9 | C6H16MgO9 | 256.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18917-96-9
Summenformel C6H16MgO9
Molekulargewicht (g/mol) 256.49
MDL-Nummer MFCD00156534
Synonym magnesium lactate trihydrate, c6h10mgo6.3h2o, 2-hydroxypropanoyl oxy magnesio 2-hydroxypropanoate trihydrate
PubChem CID 91668363
IUPAC-Name Magnesium;-2-hydroxypropanoat;trihydrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium lactate trihydrate
Schmelzpunkt 41°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 100 g
Merck Index 14,5672
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, Slightly soluble in alcohol
InChI-Schlüssel SNLQXUYQWUDJLB-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(C(=O)[O-])O.CC(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Mg+2]
Formelmasse 256.49 (202.45 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver/Klumpen