Learn More
Magnesium nitrate hexahydrate, 98+%, ACS reagent, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10127990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10127990 5 g Glasflasche 5 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10127990
Marke: Thermo Scientific Acros 423880050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 330.0°C
Chemischer Name oder Material Magnesium nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 89.0°C
CAS 13446-18-9
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Adhering Crystalline Powder
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Summenformel H12MgN2O12
Strukturformel Mg(NO3)2·6H2O
MDL-Nummer MFCD00149779
Flammpunkt 93.3°C
Merck Index 15, 5738
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Magnesium(2+)-Hexahydratdinitrat
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
PubChem CID 202877
Formelmasse 256.4
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.63