Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11924271
Marke: Thermo Scientific Acros 193420500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 330.0°C
Chemischer Name oder Material Magnesium nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 89.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 9.1 to 9.7% (Mg) (Complexometry)
Strukturformel Mg(NO3)2·6H2O
Flammpunkt 93.3°C
Merck Index 15,5738
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Formelmasse 256.4
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis