Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10216370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10216370 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10104850 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10216370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217565000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.20 €
    47.65 € / 500 Gramm
    Sparen 7.55 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 330.0°C
Chemischer Name oder Material Magnesium nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 89.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.2 (5% aq. soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 500 g
Flammpunkt 93.3°C
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Dichte 1.63
Strukturformel Mg(NO3)2·6H2O
Merck Index 15, 5738
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Formelmasse 256.4
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch