Learn More
Magnesiumnitrathexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10667222 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10667222 500 g Pulver im Kunststoffgefäß 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10667222 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/0750/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Siedepunkt 330°C
Schmelzpunkt 89°C
CAS 13446-18-9
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.2
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel H12MgN2O12
MDL-Nummer MFCD00149779
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
PubChem CID 202877
Formelmasse 256.4g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß