Learn More
Magnesiumoxid, 98 %, reinst, Pulver, Partikelgröße: 99 % < 150 μm (-100 mesh), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10237173 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10237173 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
10792671 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10782671 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237173 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 263830100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Siedepunkt 3600.0°C
Chemischer Name oder Material Magnesium oxide
Schmelzpunkt 2800.0°C
Namenshinweis ca 200 Mesh
Farbe Weiß
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Formelmasse 40.29
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Glühverlust 2% max.
Verpackung Kunststofftrommel
Relative Dichte 3.58
Dichte 3.5800g/mL