Learn More
Magnesiumoxid,98 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesiumoxid |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | MgO |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 40.3 mol |
| Reinheit (%) | 98 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |