Learn More
Magnesiumoxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11348788 25 g Glasflasche 25 Gramm
11338788 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041648.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Laborreagenz und als weiße Referenzfarbe für die Kolorimetrie verwendet. Magnesiumoxid-Mikrosphären werden für Methoden zur Anreicherung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe verwendet. Es wird auch für Grundwasserstudien verwendet.
Magnesium oxide is used as a laboratory reagent, and a good reference white color for colorimetry. Magneisum oxide microspheres is used for enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons. It is also used in groundwater studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Siedepunkt 3600°C
Chemischer Name oder Material Magnesium oxide
Schmelzpunkt 2852°C
Physikalische Form Verschmolzene Klumpen 1 bis 3 mm
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.736
Relative Dichte 3.58
Dichte 3.58
Löslichkeitsinformationen Soluble in HCl and dilute acids. Insoluble in water and ethanol.
Formelmasse 40.3
Reinheit (%) 99.95%