Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumoxid-Tiegel
Artikelnummer. 15443885
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
24 mm
45 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
45 mm
90 mm
Menge:
1 Stück
5 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15443885
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042989.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 mL
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Höhe (metrisch) 43 mm
Material Magnesiumoxid
Typ Crucible
Menge 1 Stück
Form Zylindrisch