Learn More
Thermo Scientific Chemicals Magnesiumoxid-Tiegel
Artikelnummer. p-4865502
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
24 mm
45 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
45 mm
90 mm
Menge:
1 Stück
5 Stück
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15443885
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042989.KF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 mL
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Höhe (metrisch) 43 mm
Material Magnesiumoxid
Typ Crucible
Menge 1 Stück
Form Zylindrisch