Learn More
Magnesiumoxid, reinst, leicht, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10518250 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10518250 500 g Pulver im Kunststoffgefäß 500 Gramm
10040240 1 kg Kunststoffkeg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10518250
Marke: Fisher Chemical M/0850/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Siedepunkt 3600°C
Schmelzpunkt 2800°C
Farbe Weiß
pH 10.3
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 40.29g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 0 hPa at 20°C