Learn More
Magnesiumoxid, purum p.a., Honeywell
Artikelnummer. p-7072244 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15656070
Marke: Honeywell Research Chemicals 63093250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., schwer, ≥ 98.0 % (bezogen auf kalzinierten Stoff, KT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesiumoxid, Meerwasser-Magnesium, Periklas, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumoxid
Menge 250 g
Strukturformel MgO
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 40.3 mol
Reinheit (%) ≥98 % (auf Basis des kalzinierten Stoffes, KT)
Güte purum p. a