Learn More
Magnesiumperchlorat, Trockenmittel, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338823 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10338823 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10790862 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10338823 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 413461000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Magnesiumperchlorat, Cl2MgO8, CAS-Nummer 10034-81-8, wasserfreies Magnesiumperchlorat, UNII-7n77z541yf, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, Perchlorat de Magnesium französisch, dehydrit, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Magnesiumperchlorat, Anhydron, HSDB 661, Magnesiumdiperchlorat, 500 g, weiß
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorptionsmitttel, Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-81-8
Summenformel Cl2MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 223.21
MDL-Nummer MFCD00011102
InChI-Schlüssel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC-Name Magnesium; Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium perchlorate
Schmelzpunkt 250.0°C
Namenshinweis Desiccant
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Flocken und Stückchen
Menge 100 g
Strukturformel Mg(ClO4)2
Merck Index 15, 5742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 993g/L (25°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
Formelmasse 223.21
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 8% max. (190°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.