Learn More
Magnesiumperchlorat, wasserfrei, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361738 100 g 100 Gramm
11371738 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011636.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Cl2MgO8, CAS-Nummer-10034-81-8, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, wasserfreies Magnesiumperchlorat, Anhydron, Magnesiumperchlorat, Magnesiumdiperchlorat, HSDB 661, Dehydrite, perchlorat de magnesium französisch, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, unii-7n77z541yf, 500 g
Magnesium perchlorate is commonly utilized as a potent oxidizing agent. It is used as dehydrating agent in organic synthesis. It is practiced in many domains like pharma industry, pyrotechnics industry,in rechargeable batteries and it is a versatile tool in organic synthesis. It possesses photoelectronic and optical properties. Thus it can be used in photo electronic and optoelectronic devices. It is applied as a strong drying agent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-81-8
Summenformel Cl2MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 223.197
MDL-Nummer MFCD00011102
InChI-Schlüssel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
IUPAC-Name Magnesium; Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium perchlorate, anhydrous
Schmelzpunkt 251°C (decomposition)
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form granular
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.21 g/mL
Beilstein EM>5,
Löslichkeitsinformationen Magnesium perchlorate is soluble in water,ethanol.
Formelmasse 223.21
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium perchlorate