Learn More
Magnesiumperchlorat, TRC
Artikelnummer. 30478163
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478163 5 g 5 Gramm
30472863 25 g 25 Gramm
30469427 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478163 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1104755G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-81-8
Summenformel 2(ClO4) . Mg
Molekulargewicht (g/mol) 223.2
Synonym Perchloric Acid, Magnesium Salt, Anhydron, Anhydrone, Anhydrous Magnesium Perchlorate, Dehydrite, KhKM 300, Magnesium Diperchlorate, Magnesium Perchlorate (Mg(ClO4)2), Magnesium(II) Perchlorate, XKM 300
IUPAC-Name Magnesium; Diperchlorat
SMILES [Mg+2].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Perchlorate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Formelmasse 221.8821