Learn More
Magnesiumphosphat-Pentahydrat, P2O5 33 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407614
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11303437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 018219.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10233-87-1 | H10Mg3O13P2 | 352.93 g/mol
Magnesium phosphate pentahydrate is used in the preparation of magnesium calcium phosphate biocement(MCPB) for bone regeneration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10233-87-1
Summenformel H10Mg3O13P2
Molekulargewicht (g/mol) 352.93
MDL-Nummer MFCD00150252
InChI-Schlüssel QZYXGKYJDBUYES-UHFFFAOYSA-H
Synonym magnesium phosphate pentahydrate, magnesium phosphate usp, phosphoric acid, magnesium salt 2:3 , pentahydrate, 3mg.2po4.5h2o, trimagnesium phosphate pentahydrate, magnesium phosphate 3:2 pentahydrate, magnesium phosphate, tribasic pentahydrate, magnesium phosphate pentahydrate, p2o, trimagnesium 2+ pentahydrate diphosphate
PubChem CID 23724945
IUPAC-Name Trimagnesium;diphosphat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium phosphate pentahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich P2O5 33%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 352.93 (262.86 Anhydrous)
Aussehen White crystals
Dichte g/cm3 at 20°C