Learn More
Phthalocyanin-Magnesium-Komplex, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050556
34.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1661-03-6
C32H18MgN8O
554.856
MFCD00041953
HTNHYCHFBSVBID-UHFFFAOYSA-N
magnesium phthalocyanine
91872988
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O.[Mg+2]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1661-03-6
C32H18MgN8O
554.856
MFCD00041953
HTNHYCHFBSVBID-UHFFFAOYSA-N
magnesium phthalocyanine
91872988
C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O.[Mg+2]
Magnesium phthalocyanine is used in preparing membrane sensors for cyanide ions. Also used in preparation of membrane sensors for cyanide ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium phthalocyanine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in concentrated sulfuric acid.
Formelmasse 536.84
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Pulver