Learn More
Magnesiumpyrophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11383728
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11383728 50 g 50 Gramm
11363728 250 g 250 Gramm
11373728 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11383728 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039317.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13446-24-7 | Mg2O7P2 | 222.551 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13446-24-7
Summenformel Mg2O7P2
Molekulargewicht (g/mol) 222.551
MDL-Nummer MFCD00049482
InChI-Schlüssel XZTWHWHGBBCSMX-UHFFFAOYSA-J
Synonym magnesium pyrophosphate, unii-al34y660jv, diphosphoric acid, magnesium salt 1:2, dimagnesium diphosphate, acmc-1but0, 2mg.p2o7, magnesium pyrophosphate 50g, dimagnesium phosphonato phosphate, dimagnesium 2+ diphosphate, dimagnesium 2+ ion diphosphate
PubChem CID 122213
IUPAC-Name Dimagnesium;phosphonatphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Magnesium pyrophosphate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Merck Index 14,5684
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute mineral acids. Insoluble in water.
Formelmasse 222.57
compliance-icons
Product Identifier
  • Magnesium pyrophosphate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium pyrophosphate