Learn More
Hanna Instruments™ X50 REACTIF MAGNESIUM
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 50 |
| Menge | 50/Packung |
| Bereich | 0 bis 150 mg/l |
| Testmethode | Calmagit |
| Typ | Magnesiumreagenz |