Learn More
Magnesiumstab, 3.3 cm (1.3 in.) Durchmesser x 30 cm (12 in.) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11365759 1 Pc. 1 Stück
15485925 5 Pc. 5 Stück
11375759 25 Pc. 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11365759 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010231.KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium rod
Namenshinweis 3.3cm (1.3 in.) dia. x 30cm (12 in.) long
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈450g/pc
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.8%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium rod
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium