Learn More
Magnesiumsilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377567
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11377567 10 g 10 Gramm
11367567 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11377567
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012837.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich; zersetzt sich in Wasser, HCl
it is used as an intermediate in chemical research,.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22831-39-6
Summenformel Mg2Si
Molekulargewicht (g/mol) 76.695
MDL-Nummer MFCD00016202
InChI-Schlüssel YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium silicide, dimagnesium silicide, dimagnesium monosilicide, unii-475e6fmg3k, magnesiumsilicid, magnesium, compd. with silicon 2:1, magnesium silicide, powder, magnesium silicide-45 my, magnesium silicide un2624 dangerous when wet
PubChem CID 89858
SMILES [Mg]=[Si]=[Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium silicide
Schmelzpunkt 1102°C
Farbe Blau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and denser than water.
Formelmasse 76.71
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Aussehen Blue powder
Dichte 2