Learn More
Magnesium-Sputteringtarget, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Product Code. 15484795
Change view
Click to view available options
Menge:
Je 1
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15484795 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15484795 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040861.KS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Magnesium sputtering target
Namenshinweis 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7439-95-4
Menge Je 1
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Mg
MDL-Nummer MFCD00085308
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
IUPAC-Name Magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Reinheit (%) 99.95%