Learn More
Magnesium Standard: Mg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beschreibung
Magnesium Standard: Mg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium |
| CAS | 7439-95-4 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Magnesium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | Mg |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/Mg |
| SMILES | [Mg] |
| Mehr anzeigen |