Learn More
Magnesiumstearat, 3.8–5.0 % Mg, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium stearate |
| Schmelzpunkt | 130.0°C to 140.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | 6% (1g, 105°C) max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | Mg(C18H35O2)2 |
| Menge | 1 kg |
| Merck Index | 15,5754 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in diluted acids,practically insoluble in alcohols and ether |
| Mehr anzeigen |