Learn More
Magnesiumstearat, Hyqual™ Vegetable Source NF-GenAR™ FCC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15597994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15597994 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15597994 Lieferant Macron Fine Chemicals Lieferanten-Nr. 225706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.80 €
    1159.21 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 246.59 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Nach Lebensmittel-GMP hergestelltes Produkt
  • GMP-hergestelltes Produkt
  • Erfüllt die B.P. Chemische Spezifikationen
  • Erfüllt die chemischen Spezifikationen von ChP
  • Erfüllt E.P. Chemische Spezifikationen
  • Erfüllt die Anforderungen von F.C.C. Anforderungen
  • Erfüllt J.P. Chemische Spezifikationen
  • Erfüllt N.F. Anforderungen
  • ACHTUNG: Für die Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung.
  • Lebensmittelchemikalien in großen Mengen
  • Pharmazeutische Chemikalien in großen Mengen
  • Keine Lösungsmittel der Klasse 1,2,3 oder andere Lösungsmittel werden bei der Herstellung oder Reinigung des Produkts verwendet oder hergestellt
Spezifikation
Schmelzpunkt 130 °C bis 140 °C
CAS 557-04-0
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 4,0 bis 5,0 %
Summenformel C36H70MgO4
MDL-Nummer MFCD00036391
InChI-Schlüssel HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
IUPAC-Name Magnesium(2+) dioctadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 591.26
Identifizierung Test bestanden
Verlust bei Trocknung ≤ 6,0 %
Verpackung Mall STAKMOR Gehäuse
Dichte 1,03 g/cm³ (20 °C)