missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesiumsulfat, 1 M wässrige Lösung, steril, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15423699
Change view
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423699 125 mL 125 Milliliter
15433699 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15423699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61030.=E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol

Magnesium sulfate is applied in replacement therapy for hypomagnesemia. It can be used orally as a laxative to relieve occasional constipation, and to treat low levels of magnesium. It works by replacing magnesium in the body and increasing water in the intestines. It is the first-line antiarrhythmic agent for torsades de pointes in cardiac arrest under the 2005 ECC guidelines and for managing quinidine-induced arrhythmias. It is effective in decreasing the risk that pre-eclampsia progresses to eclampsia.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Äther (11.6 mg/ml bei 18 °C) und Glycerin. Unlöslich in Aceton.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Namenshinweis sterile
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 125 mL
Strukturformel MgSO4
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether (11.6mg/ml at 18°C) and glycerin. Insoluble in acetone.
Formelmasse 120.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.