Learn More
Magnesiumsulfat, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426109 50 mL 50 Milliliter
15436109 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426109 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63953.AD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Magnesium sulfate is applied in replacement therapy for hypomagnesemia. It can be used orally as a laxative to relieve occasional constipation, and to treat low levels of magnesium. It works by replacing magnesium in the body and increasing water in the intestines. It is the first-line antiarrhythmic agent for torsades de pointes in cardiac arrest under the 2005 ECC guidelines and for managing quinidine-induced arrhythmias. It is effective in decreasing the risk that pre-eclampsia progresses to eclampsia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumsulfat wird bei der Ersatztherapie für Hypomagnesiämie angewendet. Es kann oral als Abführmittel verwendet werden, um gelegentliche Verstopfung zu lindern, und um niedrige Magnesiumkonzentrationen zu behandeln. Es funktioniert, indem es Magnesium im Körper ersetzt und Wasser im Darm erhöht. Es ist das Mittel der Wahl bei Torsade de Pointes bei Herzstillstand gemäß den 2005 ECC-Richtlinien und für die Behandlung von chinidininduzierten Arrhythmien. Es verringert das Risiko des Fortschreitens von Präeklampsie zu Eklampsie.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Äther (11.6 mg/ml bei 18 °C) und Glycerin. Unlöslich in Aceton.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
Strukturformel MgSO4
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether (11.6mg/ml at 18°C) and glycerin. Insoluble in acetone.
Formelmasse 120.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.