Learn More
Magnesiumsulfat, 99 %, reinst, trocken, enthält 3 bis 4 Mol Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10256350 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10216400 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10174573 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10256350 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.50 €
    35.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 5.85 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-08-8
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00149787
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Schmelzpunkt 1124.0°C
Namenshinweis Dried, contains 3 to 4 Moles of Water
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Verlust bei Trocknung 26% to 32% (400 to 500 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 2.66
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (On dried substance) (Complexometry)
Dichte 2.6600g/mL
Strukturformel MgSO4·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
IUPAC-Name Magnesium(2+) Sulfat
Formelmasse 120.36
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein